主要文件
SRP0624
Sigma-Aldrich
FCRN,His-标记
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
Brambell受体, 新生儿Fc受体
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.26
重组
expressed in HEK 293 cells
表单
frozen liquid
分子量
32 kDa
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
human ... FCGRT(2217)
一般描述
FcRn的人复合物,也称为新生儿Fc受体,FCGRT的异二聚体(IgG受体和转运蛋白的Fc片段),GenBank登录号NM_001136019, a.a.24-297,具有C端His标签,Mw=32 kDa和B2M,也称为β2微球蛋白,GenBank登录号NM_004048,a.a 1-119,Mw=14 kDa。在HEK293表达系统中单独表达。
外形
水性溶液
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)