human
重组
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
方案
≥90% (SDS-PAGE)
表单
aqueous solution
比活
≥2228 pmol/min-μg
分子量
43 kDa
浓度
>1 mg/mL
技术
activity assay: suitable
溶解性
water: soluble
适用性
suitable for molecular biology
NCBI登记号
应用
life science and biopharma
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
human ... CTSB(1508)
一般描述
研究领域:细胞信号传导。人组织蛋白酶B(GenBank登录号:NM_001908),CD33信号肽(氨基酸1-16)+ 组织蛋白酶B(氨基酸18-339),带C末端HIS标签,MW = 43 kDa,在FreeStyle 293-F细胞中表达。组织蛋白酶B是一种半胱氨酸蛋白酶,存在于正常细胞和组织的溶酶体中。活性人组织蛋白酶B由位于人类染色体8p23.1上的CTSB基因编码。
应用
活性人组织蛋白酶 B 可用于研究酶动力学、筛选抑制剂和选择性分析。活性人类组织蛋白酶 B 已用于一项旨在通过酶原激活和蛋白水解处理评估成熟度的研究。 在一项研究中也使用了活性人组织蛋白酶 B,以包涵体的形式、用其在 大肠杆菌 中表达的前体制备具有催化活性的版本。
活性人组织蛋白酶 B已用作无血清培养基中的补充剂,用于处理 MDA-MB-231 细胞系 。它也用作低 pH 缓冲液中 II 型胶原和补体 3 加工的成分 。
生化/生理作用
组织蛋白酶 B 主要是在粗面内质网上糖基化的前酶原。在溶酶体,前体蛋白 B 以单链活性形式加工成 31 kDa。它进一步加工形成溶酶体中具有 25/26 kDa 重链和 5 kDa 重链的双链形式。组织蛋白酶 B 在低 pH 时作为一种外肽酶发挥作用,在内核体的pH较高时或在中性 pH 下,组织蛋白酶 B 作为内肽酶发挥作用。组织蛋白酶 B 在恶性肿瘤中表达上调,有利于肿瘤浸润。组织蛋白酶 B 可能减少 β 淀粉样蛋白的产生与阿尔茨海默 β病相关的肽。它在神经保护功能中也起关键作用。
单位定义
一个单位定义为在37°C 下每分钟裂解 1 pmol 底物的酶量
外形
配制于 40 mM Tris-HCl (pH 8.0)110 mM NaCl、2.2 mM KCl、3 mM DTT、20% 甘油和 200 mM 咪唑中。
制备说明
在冰上解冻。第一次解冻后,短暂离心含有酶的试管以回收试管中的全部内容物。将酶等分至单次使用的试样中。剩余未稀释的酶试样在-70°C 下储存。注:酶对冻/融循环非常敏感。
法律信息
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Pericellular cathepsin B and malignant progression.
Roshy S, et al.
Cancer Metastasis Reviews, 22(2-3), 271-286 (2003)
The dendritic cell MHC II peptidome derives from a variety of processing pathways and includes peptides with a broad spectrum of HLA-DM sensitivity.
Clement CC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 1863(11), jbc-M115 (2016)
L Mach et al.
The Journal of biological chemistry, 269(17), 13030-13035 (1994-04-29)
Recombinant latent human procathepsin B produced in yeast was purified to near homogeneity. The purified recombinant proenzyme is activated in vitro under acidic conditions resulting in rapid conversion into the mature form of the proteinase. Activation as well as proteolytic
R Kuhelj et al.
European journal of biochemistry, 229(2), 533-539 (1995-04-15)
A cDNA clone encoding human procathepsin B was expressed at a high level in Escherichia coli using a T7 polymerase expression system, resulting in the formation of insoluble cytoplasmic protein aggregates (inclusion bodies). The recombinant product was solubilized and renatured
Antiamyloidogenic and neuroprotective functions of cathepsin B: implications for Alzheimer's disease.
Mueller-Steiner S, et al.
Neuron, 51(6), 703-714 (2006)