Merck
SML3072
Sigma-Aldrich
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP-AM
≥98% (HPLC)
别名:
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP-AM, 007-AM, 8-(4-氯苯硫基)-2′-O-甲基腺苷-3′,5′-环磷酸腺苷,乙酰氧基甲基酯, 8-CPT-2′-O-Me-cAMP-AM, 8-CPT-AM, 8-pCPT-AM, CPT-AM
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21ClN5O8PS
分子量:
557.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
film or powder
顏色
colorless to light yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=NC=NC2=C1N=C(N2[C@H](O[C@H](CO3)[C@H]4OP3(OCOC(C)=O)=O)[C@@H]4OC)SC5=CC=C(C=C5)Cl
InChI
1S/C20H21ClN5O8PS/c1-10(27)30-9-32-35(28)31-7-13-15(34-35)16(29-2)19(33-13)26-18-14(17(22)23-8-24-18)25-20(26)36-12-5-3-11(21)4-6-12/h3-6,8,13,15-16,19H,7,9H2,1-2H3,(H2,22,23,24)/t13-,15-,16-,19-,35?/m1/s1
InChI 密鑰
FZMWUFYPEVDWPA-SILPBKOMSA-N
生化/生理作用
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP-AM (CPT-AM)是EPAC选择性cAMP模拟物(ESCA) 8-pCPT-2′-O-Me-cAMP (CPT)的膜渗透乙酰氧基甲基(AM)酯前体形式。CPT-AM的细胞渗透性是CPT的>100倍(荧光分析使用表达A431的CFP-Epac-YFP;PKA FRET实验无影响),且刺激细胞Rap1活化的效率是后者的>100倍(ECmax = 0.1 μM/CPT-AM vs. 100 μM/CPT;HUVEC)。
乙酰氧甲基(AM)酯前驱体的EPAC选择性cAMP模拟物8-pCPT-2′-O-Me-cAMP具有显著的膜通透性和细胞效能。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)