Merck
SML2814
Sigma-Aldrich
UNC7145
≥98% (HPLC)
别名:
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid isopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H23N5O4
分子量:
445.47
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(C1=CC=C(CN(C(C)C)C(C2=CC3=C(NC(CO3)=O)C=C2)=O)C=C1)NC4=CC=NC=N4
生化/生理作用
UNC7145 is a closely-related negative control for potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3