方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
InChI key
WWOOWAHTEXIWBO-QFRSUPTLSA-N
生化/生理作用
LLY-283 是一种有效且选择性的 SAM 竞争性 PRMT5 抑制剂(针对 PRMT5 催化的 H4R3 衍生肽底物的甲基化,IC50 = 20 nM),其选择性是其他组蛋白甲基转移酶和非表观遗传靶标的 100 倍以上。LLY-283 抑制 MCF7 细胞中的 Smith(Sm)抗原 SmBB′甲基化(IC50 = 25 nM;3 天),并影响 A375 细胞中的 MDM4 剪接(IC50 = 40 nM;3 天)。非对映异构体 LLY-284 在生化分析中的效力较低,是用于细胞研究的理想对照化合物。有关 LLY-283 的表征详细信息,请访问 Structural Genomics Consortium (SGC) 网站上的 LLY-283 探针摘要 。
LLY-284 是活性探针 LLY-283 的阴性对照。LLY-284 可购自 Sigma。要了解更多信息并购买 LLY-284,请单击此处。
想要了解用于表观遗传靶标的其他 SGC 化学探针,请访问 sigma.com/sgc
LLY-284 是活性探针 LLY-283 的阴性对照。LLY-284 可购自 Sigma。要了解更多信息并购买 LLY-284,请单击此处。
想要了解用于表观遗传靶标的其他 SGC 化学探针,请访问 sigma.com/sgc
一种有效的、选择性 SAM 竞争性 PRMT5 抑制剂。
特点和优势
LLY-283是一种表观遗传化学探针,是我们和结构基因组学协会(SGC)的合作产品。想要了解更多信息并查看其他SGC表观遗传探针,请访问sigma.com/SGC。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持