SML3051
Emtricitabine
≥98% (HPLC)
别名:
(-)-FTC; (-)-2′,3′-Dideoxy-5-fluoro-3′-thiacytidine, (2R-cis)-4-Amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 5-Fluoro-1-(2R,5S)-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]cytosine, 524W91, BW 1592, BW 524W91, BW-1592, BW-524W91, BW1592, BW524W91, (−)-2′3′-Dideoxy-5-fluoro-3′-thiacytidine, (2R,5S)-4-Amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, FTC
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D -150 to -125°, c = 0.25 in methanol
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC1=CN(C(=O)N=C1N)[C@H]2O[C@H](SC2)CO
InChI
1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
InChI key
XQSPYNMVSIKCOC-NTSWFWBYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)