Merck
SML1722
Sigma-Aldrich
LUF5834
≥98% (HPLC)
别名:
2-Amino-4-(4-hydroxyphenyl)-6-(1H-imidazol-2-ylmethylsulfanyl)pyridine-3,5-dicarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H12N6OS
分子量:
348.38
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=C(C#N)C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C#N)C(SCC3N=CC=N3)=N1
InChI
1S/C17H12N6OS/c18-7-12-15(10-1-3-11(24)4-2-10)13(8-19)17(23-16(12)20)25-9-14-21-5-6-22-14/h1-6,24H,9H2,(H2,20,23)(H,21,22)
InChI 密鑰
OFHKDLYFKPBXER-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
LUF5834 is a potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist with an EC50 value of 12 nM and 45-fold selectivity over the adenosine A3 receptor.
Potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)