SML1476
Thiocolchicoside
≥98% (HPLC)
别名:
(S)-N-[3-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,2-dimethoxy-10(methylthio)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo [a] heptalen-7-yl] acetamide, 2-Demethoxy-2-glucosidoxythiocolchicine
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -510 to -610°, c = 0.5 in H2O
顏色
light yellow to dark yellow
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(CC[C@H](NC(C)=O)C(C3=CC=C4SC)=CC4=O)=C3C(OC)=C2OC)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H33NO10S/c1-12(30)28-16-7-5-13-9-18(37-27-24(34)23(33)22(32)19(11-29)38-27)25(35-2)26(36-3)21(13)14-6-8-20(39-4)17(31)10-15(14)16/h6,8-10,16,19,22-24,27,29,32-34H,5,7,11H2,1-4H3,(H,28,30)/t16-,19+,22+,23-,24+,27+/m0/s1
InChI 密鑰
LEQAKWQJCITZNK-AXHKHJLKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Gastro-intestinal system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)