Merck
SML1158
Sigma-Aldrich
(2S)- 酪氨酸 二盐酸盐
≥95% (HPLC)
别名:
(+)-酪氨酸 二盐酸盐, N6-[(2RS)-4-氨基-2-羟基丁基] -L-赖氨酸 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H23N3O3 · 2HCl
分子量:
306.23
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H]Cl.[H]Cl.N[C@H](C(O)=O)CCCCNCC(O)CCN
InChI
1S/C10H23N3O3.2ClH/c11-5-4-8(14)7-13-6-2-1-3-9(12)10(15)16;;/h8-9,13-14H,1-7,11-12H2,(H,15,16);2*1H/t8?,9-;;/m0../s1
InChI key
UTSZZUVUESAPQD-AHBBCRTASA-N
生化/生理作用
(2S)-酪氨酸是一种不常见的氨基酸,仅在真核翻译起始因子 5A(eIF5A)和古细菌中的类似蛋白质中存在。 (2S)-酪氨酸是通过赖氨酸的翻译后修饰加上多胺亚精胺中的 4-氨基丁基部分而形成的。 人们对聚胺-苏氨酸轴和 eIF5A 及其在细胞生长和分化中的作用越来越感兴趣,最近关于聚胺-苏氨酸轴作为潜在的新型抑癌网络的论文也越来越多。
(2S)-酪氨酸是一种仅在真核翻译起始因子 5A(eIF5A)中发现的不常见的氨基酸。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)