主要文件
SML0688
Sigma-Aldrich
PO1
≥98% (HPLC)
别名:
2′,3′,6′,7′-四氢-12′-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)-螺环[异苯并呋喃-1(3H)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H32BNO5
分子量:
521.41
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
faintly pink to red
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
B8(OC(C(O8)(C)C)(C)C)c1cc2c(cc1)C6(OC(=O)c7c6cccc7)c3c(c4c5c(c3)CCCN5CCC4)O2
InChI
1S/C32H32BNO5/c1-30(2)31(3,4)39-33(38-30)20-13-14-24-26(18-20)36-28-22-11-8-16-34-15-7-9-19(27(22)34)17-25(28)32(24)23-12-6-5-10-21(23)29(35)37-32/h5-6,10,12-14,17-18H,7-9,11,15-16H2,1-4H3
InChI key
KNTNXZHHCPNNGB-UHFFFAOYSA-N
一般描述
过氧橙1(PO1)是H2O2特异性荧光探针。PO1探针在本质上是非捕获性和高渗透性的。
应用
过氧橙1(PO1)已用于检测RtSS(根到芽沉默)和野生型Columbia以及rci3-1和rci3-2突变体中的H2O2
生化/生理作用
PO-1是一种细胞可渗透的荧光传感器,对检测活细胞中H2O2的存在具有高度选择性。
PO-1是可渗透细胞的荧光H2O2传感器。
法律信息
本品仅可用于研究目的。未经许可转售,只能由买方使用。本产品不得用于临床检测,也未获得许可,此类检测的结果作为诊断服务提供。如果预期有诊断或治疗用途,则必须向加利福尼亚大学索取许可证。加州大学无法保证此类诊断和治疗使用许可证的可用性。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mobile gene silencing in Arabidopsis is regulated by hydrogen peroxide
Liang D, et al.
PeerJ, 2, e701-e701 (2014)
Boronate-Based Fluorescent Probes: Imaging Hydrogen Peroxide in Living Systems
Lin V S, et al.
Methods in Enzymology, 526, 19-43 (2013)
Sandeep Saxena et al.
Nature communications, 10(1), 4400-4400 (2019-09-29)
A surveillance system in mammals constantly monitors cell activity to protect against aberrant proliferation in response to damage, injury and oncogenic stress. Here we isolate and culture connective tissue fibroblasts from highly regenerative mammals (Acomys and Oryctolagus) to determine how