Merck
SML1122
Sigma-Aldrich
BTB06584
≥98% (HPLC)
别名:
2-硝基-5-(苯磺酰基)苯基4-氯苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H12ClNO6S
分子量:
417.82
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(OC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C1)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H12ClNO6S/c20-14-8-6-13(7-9-14)19(22)27-18-12-16(10-11-17(18)21(23)24)28(25,26)15-4-2-1-3-5-15/h1-12H
InChI key
WNDWKKPBLAKXMI-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
BTB06584 抑制线粒体 F1F0 ATP 合酶的 ATP 水解酶活性。
BTB06584 抑制线粒体 F1F0 ATP 合酶的 ATP 水解酶活性。 化合物 BTB06584 对小鼠心脏细胞系 HL-1 的耗氧量或线粒体膜电位没有影响,但在抑制细胞呼吸后阻断 ATP 的消耗和缺血性细胞死亡。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)