SML0588
CP-94,253 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
别名:
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride, 3- (1,2,5,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-5-propoxypyrrolo[3, 2-b] pyridine hydrochloride, 5-Propoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine hydrochloride, CP-94253 hydrochloride
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 15 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl.Cl.CCCOc1ccc2[nH]cc(C3=CCNCC3)c2n1
InChI
1S/C15H19N3O.2ClH/c1-2-9-19-14-4-3-13-15(18-14)12(10-17-13)11-5-7-16-8-6-11;;/h3-5,10,16-17H,2,6-9H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
HGFPLQPNCZQRLO-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
我们提供许多血清素受体相关产品,满足您的各类研究需求。
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.