化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCn1c(nc2c(ncc(OC[C@H]3CCCNC3)c12)C#CC(C)(C)O)-c4nonc4N
InChI
1S/C21H27N7O3/c1-4-28-18-15(30-12-13-6-5-9-23-10-13)11-24-14(7-8-21(2,3)29)16(18)25-20(28)17-19(22)27-31-26-17/h11,13,23,29H,4-6,9-10,12H2,1-3H3,(H2,22,27)/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
KGPGFQWBCSZGEL-ZDUSSCGKSA-N
基因資訊
human ... AKT1(207) , AKT2(208) , AKT3(10000) , PRKACA(5566) , PRKACB(5567) , PRKACG(5568) , PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584) , PRKCQ(5588) , PRKCZ(5590) , PRKD1(5587) , PRKD3(23683)
應用
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.