Merck
62320
(±)-α-硫辛酸
≥98.0% (HPLC), solid
别名:
(±)-1,2-二硫戊环基-3-戊酸, 6,8-二巯基辛酸, DL-α-硫辛酸, DL-6,8-硫辛酸, Lip(S2)
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C8H14O2S2
化学文摘社编号:
分子量:
206.33
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
EC Number:
214-071-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81853
Assay:
≥98.0% (HPLC), ≥98.0%
Form:
solid
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
(±)-α-硫辛酸, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC), ≥98.0%
form
solid
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.2% loss on drying
bp
>286 °C/1.013 hPa
mp
60-62 °C
solubility
water: 0.87 g/L at 22 °C
density
1.4 g/cm3 at 23 °C
functional group
carboxylic acid, disulfide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OC(=O)CCCCC1CCSS1], OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
[1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)], 1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI key
[AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N], AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
α-硫辛酸(ALA,硫辛酸)是植物、动物和人类体内产生的天然有机硫化合物。它是一种强大的抗氧化剂,在形成核酸(DNA的构建基块)方面发挥作用。
本产品是一种外消旋混合物。
Application
(±)-α-硫辛酸已用于:
  • 体外脂化研究和丙酮酸脱氢酶复合体(PDC)-丙酮酸脱氢酶激酶(PDHK)活性分析。
  • 研究其对于产后砷暴露大鼠小脑发育的影响。
Biochem/physiol Actions
维持酶复合物(例如丙酮酸脱氢酶和甘氨酸脱羧酶的复合物)活性所需的抗氧化剂和辅酶。通过两种或多种酶的作用在细胞内还原外源性硫辛酸。然后,该还原形式通过直接清除自由基、循环利用其他抗氧化剂、增加谷胱甘肽的合成以及调控转录因子(尤其是 NF-κB)的活性而影响许多细胞过程。减少巨噬细胞对髓磷脂的吞噬。
维持酶复合物(例如丙酮酸脱氢酶和甘氨酸脱羧酶)活性所需的抗氧化剂和辅酶。
(±)-α-硫辛酸可直接清除自由基,并能使升高的氧化应激水平下降。此外它还具有助氧化剂活性。αα-硫辛酸可在线粒体α酮酸脱氢酶复合体中发挥重要的辅基作用。它可用作糖尿病远端对称性多发性神经病变的潜力治疗药物。α-硫辛酸还用于治疗能量代谢损伤和氧化还原失衡疾病。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-α-硫辛酸
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)