Merck
SMB00274
Sigma-Aldrich
Rhamnetin 3-sophoroside
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H32O17
分子量:
640.54
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥95% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COc1cc(O)c2C(=O)C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C(Oc2c1)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C28H32O17/c1-40-10-5-13(33)17-14(6-10)41-24(9-2-3-11(31)12(32)4-9)25(20(17)36)44-28-26(22(38)19(35)16(8-30)43-28)45-27-23(39)21(37)18(34)15(7-29)42-27/h2-6,15-16,18-19,21-23,26-35,37-39H,7-8H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+/m1/s1
InChI key
CEZKIFXYWPTANH-HGVYTWBRSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)