主要文件
SIAL0828
Sigma-Aldrich
Sigma ® 离心管
capacity 50 mL, pack of 20 × 25 ea racked, sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
NACRES:
NB.22
物料
polypropylene
描述
marking spot
无菌性
sterile
特点
RCF 17000 × g
disposable
graduated
graduations 5 ‑ 50 mL (graduation interval: 2.5mL)
包装
pack of 20 × 25 ea racked
外径 × 长度
29.1 mm × 114.4 mm
容量
50 mL
颜色
natural
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Sigma 一次性15 mL 离心管可用作透明聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 管,带有传统的插头密封盖或聚丙烯 (PP) 管,带有插头密封盖或新的易开/易断顶部,提供先进的人体工程学设计,更宽滚花和翻边设计。Sigma 离心管有聚丙烯管可用,可以是架式的,也可以是散装的。
  • 无菌、经认证无热原和无 DNase/RNase
  • 黑色印字刻度和大的白色标记点
  • PET 管的最大 RCF 为 3,600xg
法律信息
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
该96孔3D球体BME细胞侵袭检测试剂盒利用符合3D培养要求的96孔球状体形成平板以及专门的球状体形成ECM来促进细胞的聚集和球状体形成。
3-D Culture Matrix™胶原I可单独或与其他基底膜成分一起用作在其上生长细胞的凝胶或培养基添加剂,用于研究体外三维的细胞生长和分化。
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.