方案
≥95% (HPLC)
表单
lyophilized
组成
Peptide Content, ≥75%
储存条件
protect from light
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(cc5)O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc3[nH]cnc3)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C93H136N20O23S/c1-15-51(9)77(91(133)110-72(93(135)136)40-58-44-96-62-27-21-20-26-61(58)62)113-92(134)78(52(10)16-2)112-89(131)71(43-75(119)120)108-85(127)66(37-49(5)6)105-87(129)69(41-59-45-95-47-98-59)104-79(121)54(12)100-83(125)67(38-56-24-18-17-19-25-56)106-86(128)68(39-57-29-31-60(115)32-30-57)109-90(132)76(50(7)8)111-80(122)53(11)99-73(116)46-97-81(123)63(28-22-23-34-94)102-88(130)70(42-74(117)118)107-82(124)64(33-35-137-14)103-84(126)65(36-48(3)4)101-55(13)114/h17-21,24-27,29-32,44-45,47-54,63-72,76-78,96,115H,15-16,22-23,28,33-43,46,94H2,1-14H3,(H,95,98)(H,97,123)(H,99,116)(H,100,125)(H,101,114)(H,102,130)(H,103,126)(H,104,121)(H,105,129)(H,106,128)(H,107,124)(H,108,127)(H,109,132)(H,110,133)(H,111,122)(H,112,131)(H,113,134)(H,117,118)(H,119,120)(H,135,136)/t51-,52-,53-,54-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,76-,77-,78-/m0/s1
InChI key
NUAGCEFLVCODRQ-KETPNHLCSA-N
基因信息
human ... EDN1(1906)
Amino Acid Sequence
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3