产品名称
兔抗-LC3A/LC3B 抗体,
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
14
种属反应性
human, mouse, rat
浓度
1.91 mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MAP1LC3A(84557)
一般描述
MAP1A 和 MAP1B 是微管相关蛋白,它们介导微管和细胞骨架成分之间的物理相互作用。MAP1A 和 MAP1B 均由一个重链亚基和多个轻链亚基组成。该基因编码的蛋白质是轻链亚基之一,可以与 MAP1A 或 MAP1B 结合。已经发现了该基因编码不同亚型的两个转录变体。变体 1 的表达在许多肿瘤细胞系中受到抑制,这表明它可能与致癌作用有关。
免疫原
含有与人 LC3A(NP_115903.1)的氨基酸 1-121 对应的序列的重组融合蛋白。
外形
含 0.02% 叠氮化钠、50% 甘油,pH7.3 的 PBS。
储存及稳定性
储存于-20℃。避免冻/融循环。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1