Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB5700049
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3B Antibody
rabbit polyclonal
别名:
ATG8F, LC3A/LC3B, LC3B, MAP1A/1BLC3, MAP1LC3B, MAP1LC3B-a
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
产品名称
产自兔中的抗-LC3B抗体,
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
14
种属反应性
rat, human, mouse
浓度
1.53 mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
该基因的产物是神经元微管相关MAP1A和MAP1B蛋白的一个亚基,它们参与微管组装并对神经发生很重要。对大鼠同源物的研究暗示了该基因在自噬中的作用,该过程涉及细胞质成分的大量降解。
免疫原
人LC3B的合成肽
外形
含0.02%叠氮化钠,50%甘油的PBS,pH7.3。
储存及稳定性
储存于-20℃。避免冻融循环。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)