分子量
antigen 60 kDa
种属反应性
human, mouse
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... RELA(5970)
一般描述
NF-κB p65(活化B细胞p65的核因子κ轻链增强子)基因定位于人染色体11q13.1。它编码转录因子,NF-κB的一个亚基。
抗-NF-κB p65抗体可检测总NF-κB p65蛋白的内源性水平。
免疫原
制备用于针对来自人NF-kappaB p65合成肽的抗血清。
免疫原范围: 278-327
免疫原范围: 278-327
应用
兔抗NF-κB p65抗体可用于蛋白质印迹分析。
生化/生理作用
NF-κB p65(活化B细胞的核因子κ-轻链增强子p65)与许多纤维化疾病相关,例如肝纤维化和心脏纤维化。细胞增殖、炎症和凋亡是NF-κB p65介导的某些过程。该基因的失调导致慢性炎症性疾病、自身免疫性疾病和癌症。NF-κB p65在NF-κB信号传导中起重要作用。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
Danshensu protects against ischemia/reperfusion injury and inhibits the apoptosis of H9c2 cells by reducing the calcium overload through the p-JNK-NF-?B-TRPC6 pathway.
Meng Y
International Journal of Molecular Medicine, 37(1), 258-266 (2016)
The role of hyperuricemia on vascular endothelium dysfunction.
Zhen H and Gui F
Biomedical Reports, 7(4), 325-330 (2017)
RelA/p65 inhibition prevents tendon adhesion by modulating inflammation, cell proliferation, and apoptosis.
Chen S
Cell Death & Disease, 8(3), 1-13 (2017)
Dynamic phosphorylation of RelA on Ser42 and Ser45 in response to TNF? stimulation regulates DNA binding and transcription.
Lanucara F
Open Biology, 6(7)., 1-14 (2016)
C11orf95-RELA fusions drive oncogenic NF-?B signalling in ependymoma.
Parker M
Nature, 506(7489), 451-455 (2014)