分子量
antigen 21 kDa
种属反应性
rat, human, mouse
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... BAX(581)
一般描述
BAX(BCL2(B细胞淋巴瘤2)相关的X,凋亡调节子)基因可定位于人类染色体19q13.33上。它编码α-螺旋球状蛋白。该蛋白质在疏水螺旋周围包含八个两亲性螺旋。已知Bax主要位于细胞质中。
抗-BAX抗体可检测内源性总BAX蛋白水平。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人Bax的合成肽而生成的。
免疫原范围: 133-182
免疫原范围: 133-182
应用
兔中抗-Bax,C-末端抗体可用于蛋白质印迹分析中。
生化/生理作用
BAX(BCL2(B细胞淋巴瘤2)相关的X,凋亡调节因子)主要与细胞稳态、细胞周期和细胞死亡的发病机理有关,特别是在癌细胞中。作为对凋亡刺激的反应,Bax引起线粒体功能障碍和细胞凋亡。bax的低聚促进线粒体外膜通透性。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
Expression and Prognostic Significance of EP300, TP53 and BAX in Clear Cell Renal Cell Carcinoma.
Godlewski J
Anticancer Research, 37(6), 2927-2937 (2017)
Wnt signal transduction pathway and apoptosis: a review.
Pecina-Slaus N
Cancer Cell International, 10:22, 1-5 (2010)
Guo-Liang Zhang et al.
Toxicology and applied pharmacology, 317, 33-40 (2017-01-17)
Zearalenone (ZEA) is an estrogenic mycotoxin mainly produced as a secondary metabolite by numerous species of Fusarium. Previous work showed that ZEA had a negative impact on domestic animals with regard to reproduction. The adverse effects and the mechanisms of
Pro-apoptotic cBid and Bax exhibit distinct membrane remodeling activities: An AFM study.
Unsay JD
Biochimica et Biophysica Acta, 1859(1), 17-27 (2017)
An Autoinhibited Dimeric Form of BAX Regulates the BAX Activation Pathway.
Garner TP
Molecular Cell, 63(3), 485-497 (2016)