05-338
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, ZB4
别名:
APO-1 cell surface antigen, Apo-1 antigen, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, CD95 antigen, FASLG receptor, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, tu
推荐产品
产品名称
抗-Fas 抗体(人,中和),克隆 ZB4, clone ZB4, Upstate®, from mouse
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
ZB4, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Upstate®
技術
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FAS(355)
一般說明
Fas(也称为 Apo-1 和 CD95)是一种 40-50 kDa 的细胞表面糖蛋白,是 TNF 受体家族的成员。 Fas 是一种凋亡信号分子,在与邻近细胞上的 Fas 配体三聚体结合后形成死亡诱导信号复合物 (DISC)。Fas 受体也会三聚化,然后被内化并可以与接头分子 FADD 结合。 FADD 促进 caspase-8 的结合。它被激活以诱导 caspase-8 介导的细胞凋亡。 Fas 还在 T 细胞介导的细胞毒性和 T 细胞发育中发挥作用。 Fas 存在于胸腺、肝脏、心脏和卵巢中,并在少数静息 T 细胞、B 细胞和单核细胞上表达。 在多篇文章中,拮抗性 ZB4 克隆抗 Fas 单克隆抗体被用于阻断抗Fas CH-11 克隆的细胞凋亡诱导活性。
该产品在细胞培养物中不会诱导细胞凋亡。
特異性
该抗体不识别 TNF 和小鼠 Fas。
该抗体可识别在各种人细胞(包括髓样细胞、T淋巴母细胞和二倍体成纤维细胞)中表达的人细胞表面抗原 Fas。它不会诱导细胞培养中的细胞凋亡。
免疫原
重组人Fas。
應用
抗 Fas 抗体(人,中和),克隆 ZB4 可检测 Fas& 水平,已发表&经过验证可用于 WB、FC、NEUT。
流式细胞术: 先前批次的抗体使用的浓度为 5-20 μg/mL。 蛋白质印迹: 先前批次的抗体使用的浓度为5 μg/mL。
研究子类别
凋亡-附加
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过抗 Fas(人,活化)、克隆 CH11(货号# 05-201)处理人 Jurkat 细胞诱导的细胞凋亡的中和进行评估。
中和:将 10-500 ng/mL 的该抗体与人 Fas 转染的细胞一起孵育一小时,并抑制抗 Fas(人,活化)克隆 Ch11(货号 # 05-201)。使用 WST-1 测定评估细胞活力
中和:将 10-500 ng/mL 的该抗体与人 Fas 转染的细胞一起孵育一小时,并抑制抗 Fas(人,活化)克隆 Ch11(货号 # 05-201)。使用 WST-1 测定评估细胞活力
標靶描述
45kda
外觀
形式:纯化
硫酸铵和纯化的小鼠单克隆 IgG1,溶于含有 50% 甘油的 PBS 中。储存于 -20°C。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起可稳定保存1年。
分析報告
对照
各种人细胞
各种人细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
PloS one, 6(5), e19341-e19341 (2011-05-17)
Abrogation of apoptosis for prolonged cell survival is essential in cancer progression. In our previous studies, we showed the MMP-2 downregulation induced apoptosis in cancer cell lines. Here, we attempt to investigate the exact molecular mechanism of how MMP-2 depletion
Involvement of apoptosis antigen Fas in clonal deletion of human thymocytes
International Immunology, 6, 1849-1856 (1994)
Stimulated human lamina propria T cells manifest enhanced Fas-mediated apoptosis
The Journal of Clinical Investigation, 98, 2616-2622 (1996)
Nature medicine, 5(5), 542-547 (1999-05-06)
Programmed cell death is a process required for the normal development of an organism. One of the best understood apoptotic pathways occurs in T lymphocytes and is mediated by Fas/Fas ligand (FasL) interaction. During studies of apoptosis induced by T
Networked T cell death following macrophage infection by Mycobacterium tuberculosis.
Testing null