主要文件
SAB4502262
Sigma-Aldrich
抗 PPAR-γ 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
NR1C3, PPAR-γ-1, 过氧化物酶体增殖物激活受体 γ
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 57 kDa
物種活性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PPARG(5468)
相关类别
一般說明
过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ)是一种PPAR亚型,属于核激素受体超家族成员。PPARγ还可进一步分成在不同组织表达的4个种类。PPARγ由位于人染色体3p25上的基因编码。PPARγ包含N端的激活功能(AF)-1转录激活域,还有DNA结合域与二聚化和配体结合域。
免疫原
抗血清是针对合成的人 PPAR-γ 肽。
免疫原范围: 78-127
生化/生理作用
过氧化物酶体增殖物激活受体 γ(PPARγ)诱导编码葡萄糖和脂质代谢相关蛋白的基因的表达。食物中存在的天然PPAR-γ激动剂可作为抗炎分子,因此PPARγ不仅是制药行业的靶标,也是食品工业的新型靶标。PPAR-γ调节能量储存、脂肪细胞分化以及细胞炎症和缺血反应。PPARγ也参与调节血管功能的前列腺素类化合物的生产。PPARγ 激动剂噻唑烷二酮类(包括罗格列酮和匹格列酮),它们通过抑制脂肪细胞中肿瘤坏死因子α (TNF-α)活性,提高胰岛素的敏感性。这些PPAR-γ激动剂可用于治疗二型糖尿病。PPARγ可作为肺高血压的潜在治疗靶点。
特點和優勢
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外觀
兔 IgG 溶于磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2+ 和 Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The peroxisome proliferator-activated receptor: A family of nuclear receptors role in various diseases.
Tyagi S
Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research, 2(4), 236-240 (2011)
PPARgamma as a potential therapeutic target in pulmonary hypertension.
Sutliff RL
Therapeutic Advances in Respiratory Disease, 4(3), 143-160 (2010)
Beneficial effects of PPAR-gamma ligands in ischemia-reperfusion injury, inflammation and shock.
Abdelrahman M
Cardiovascular Research, 65(4), 772-781 (2005)
T Fedchenko et al.
PPAR research, 2022, 7537210-7537210 (2022-06-07)
The master clock, which is located in the suprachiasmatic nucleus (SCN), harmonizes clock genes present in the liver to synchronize life rhythms and bioactivity with the surrounding environment. The reversed feeding disrupts the expression of clock genes in the liver.
Adrián Jordá et al.
International journal of molecular sciences, 23(19) (2022-10-15)
Ranolazine (Rn) is a drug used to treat persistent chronic coronary ischemia. It has also been shown to have therapeutic benefits on the central nervous system and an anti-diabetic effect by lowering blood glucose levels; however, no effects of Rn