純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PPARG(5468)
一般說明
过氧化物酶体增殖物激活受体 γ(UniProt P37231;也称为核受体亚家族 1 C 组 3 成员、PPAR-γ、PPARγ)由人 PPARG(也称为 GLM1、NR1C3)基因(基因 ID 5468)编码。过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)是核受体蛋白,起转录因子的作用。PPAR 靶基因在细胞分化、发育、代谢(碳水化合物、脂质、蛋白质)和肿瘤发生的调控中起着至关重要的作用。存在三种类型的 PPAR,即 α、δ(β)和 γ。另外,可变剪接产生三种 PPAR-γ 同工型。所有 PPAR 与类维生素 X 受体(RXR)形成异源二聚体,并在靶基因的启动子区域结合过氧化物酶体增殖激素反应元件(PPREs;AGGTCANAGGTCA)。PPARγ 被前列腺素 PGJ2 和花生四烯酸代谢物的 5-HETE 家族的某些成员(包括 5-oxo-15(S)-HETE和5-oxo-ETE)激活。
特異性
该多克隆抗体靶向 UniProt 报告的人和鼠 PPAR-γ 的所有剪接同工型中存在的内部序列(P37231 和 P37238)。
免疫原
对应于人 PPAR-γ N 末端一半的内部序列的 KLH 偶联的线性肽。
應用
免疫细胞化学分析:1 µg/mL 的代表性批次在 HUVEC、A431、HeLa、HEK293 和 NIH/3T3 细胞中检测到 PPAR-γ。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的代表批次在 10 µg 的人体骨骼肌组织裂解液中检测到 PPAR-γ。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的代表批次在 10 µg 的人体骨骼肌组织裂解液中检测到 PPAR-γ。
该抗 PPAR-γ 抗体经过验证可用在蛋白质印迹、免疫细胞化学中检测 PPAR-γ。
品質
通过蛋白质印迹在 MCF-7 细胞裂解液中的进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的该抗体在 10 µg MCF-7 细胞裂解液中检测到 PPAR-γ。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的该抗体在 10 µg MCF-7 细胞裂解液中检测到 PPAR-γ。
標靶描述
观测值〜55/60 kDa。计算得出的分子量:54.68 kDa(人 PPARγ1(野生型);同工型 1),57.62 kDa(人同工型 2),21.58 kDa(人PPARγ1(tr);同工型 3),54.51 kDa(小鼠同工型 1),57.60 kDa(小鼠同工型 2) 。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
聯結
替代:07-466
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Genome medicine, 13(1), 73-73 (2021-05-01)
Cancer researchers use cell lines, patient-derived xenografts, engineered mice, and tumoroids as models to investigate tumor biology and to identify therapies. The generalizability and power of a model derive from the fidelity with which it represents the tumor type under
International journal of molecular sciences, 24(3) (2023-02-12)
Cholesterol accumulation in macrophages leads to the formation of foam cells and increases the risk of developing atherosclerosis. We have verified whether hydroxytyrosol (HT), a phenolic compound with anti-inflammatory and antioxidant properties, can reduce the cholesterol build up in THP-1
Experimental neurology, 287(Pt 1), 54-64 (2016-08-17)
The ketogenic diet (KD) is an effective therapy primarily used in pediatric patients whom are refractory to current anti-seizure medications. The mechanism of the KD is not completely understood, but is thought to involve anti-inflammatory and anti-oxidant processes. The nutritionally-regulated
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 319(3), E529-E539 (2020-07-28)
Hyperinsulinemia plays a causal role in adipose tissue expansion. Mice with reduced insulin have increased energy expenditure, but the mechanisms remained unclear. Here we investigated the effects of genetically reducing insulin production on uncoupling and oxidative mitochondrial proteins in liver