分子量
antigen 20 kDa
种属反应性
human, rat, mouse
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GCG(2641)
一般描述
抗胰高血糖素抗体可检测内源性总胰高血糖素蛋白水平。
胰高血糖素样肽-1(GLP-1)是一种胃肠激素。它是一种 30 个氨基酸的多肽,由肠上皮内分泌 L 细胞产生。它位于人类染色体 2q24 上。
免疫原
针对人源胰高血糖素的合成肽产生抗血清。
免疫原范围:61-110
免疫原范围:61-110
生化/生理作用
胰高血糖素样肽-1(GLP-1)提高葡萄糖依赖性胰岛素的分泌,并终止胰高血糖素的释放。它是食欲和食物摄入的生理调节剂。GLP-1 也有助于防止胃肠蠕动和分泌。
特点和优势
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外形
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Expression and regulation of chemokines in murine and human type 1 diabetes
Sarkar SA, et al.
Diabetes, 61(2), 436-446 (2012)
Glucagon-like Peptide-1 Analogues Inhibit Proliferation and Increase Apoptosis of Human Prostate Cancer Cells in vitro
Li XN, et al.
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 125(02), 91-97 (2017)
Reg3? Overexpression Protects Pancreatic Beta-Cells From Cytokine-Induced Damage and Improves Islet Transplant Outcome
Ding Y, et al.
Molecular Medicine, 20(1), 548-548 (2014)
Maria Eriksson et al.
Molecular pharmaceutics, 18(12), 4428-4436 (2021-10-16)
Type 1 diabetes develops in childhood and adolescence, with peak incidence in the early teenage years. There is an urgent need for an accurate method to detect insulin-producing β-cells in patients that is not affected by alterations in β-cell function.
A novel deletion in 2q24. 1q24. 2 in a girl with mental retardation and generalized hypotonia: a case report.
Palumbo O, et al.
Molecular Cytogenetics, 5(1), 1-1 (2012)