主要文件
SAB4500381
Sigma-Aldrich
抗胶原蛋白IV α5 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
CO4A5, 胶原蛋白α-5(IV)链
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 161 kDa
种属反应性
mouse, human
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... COL4A5(1287)
一般描述
抗-胶原IV α5抗体检测内源性总胶原IV α5蛋白水平。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人IV型胶原合成肽而生成的。
免疫原范围: 21-70
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Xinyu Kuang et al.
Translational pediatrics, 9(5), 587-595 (2020-11-20)
X-linked Alport syndrome (XLAS) is the most common form of Alport syndrome (AS), involves mutations in the COL4A5 gene encoding the type IV collagen a5 chain. In this research, we will report the analysis of the COL4A5 gene in a