Merck
SAB4301136
Sigma-Aldrich
抗-c-Myc标签 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
c- Myc表位标签
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
55 kDa
濃度
1 mg/mL
技術
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
V-Myc(v-myc禽髓细胞瘤病病毒致癌基因同源物)是一种转录因子,其由MYC基因编码。它最初被描述为禽逆转录病毒致癌基因的同源物。它属于转录因子家族,以碱性区螺旋-环-螺旋/亮氨酸拉链为特征。它与N-Myc和L-Myc一起构成原癌基因家族。它与MAX形成异二聚体,该二聚体与DNA上的E-boxes/CACGTG基序相结合。该基因位于人染色体8q24上。
特異性
该抗体可检测含有 c-Myc 标签的转染蛋白质。
免疫原
合成肽:与 KLH 偶联的 C-EQKLISEEDL。
應用
兔抗-c-Myc标签抗体已用于蛋白质印迹。
生化/生理作用
V-myc禽髓细胞瘤病病毒致癌基因同源物属于MYC家族。当这些蛋白过度表达时,可以延缓DNA损伤的分离(resolution of DNA lesion),导致DNA双链断裂(DSB)和基因组不稳定。转录因子MYC有助于调节长链非编码RNA(lncRNAs),后者与癌细胞增殖和肿瘤发生有关。它的过表达也与各种癌症有关,尤其是B细胞淋巴瘤。c-MYC表达的增加对B细胞淋巴瘤向CD4+ T细胞功能表达抗原/肽的能力有抑制作用。它与Burkitt淋巴瘤和一组弥漫性巨大B细胞淋巴瘤(DLBCL)有关。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外觀
兔IgG保存于PBS(pH7.3),0.05%NaN3,50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Elevation of c-MYC Disrupts HLA Class II-mediated Immune Recognition of Human B-cell Tumors.
Jason M G, et al.
Journal of Immunology, 194(4), 1434-1445 (2016)
Suniti Misra et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 649862-649862 (2021-06-22)
Discoveries in the identification of transcription factors, growth factors and extracellular signaling molecules have led to the detection of downstream targets that modulate valvular tissue organization that occurs during development, aging, or disease. Among these, matricellular protein, periostin, and cytoskeletal
MYC impairs resolution of site-specific DNA double-strand breaks repair.
Ambrosio S, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 774, 6-13 (2015)
Clinicopathologic and prognostic significance of c-MYC copy number gain in lung adenocarcinomas.
Seo A N, et al.
British Journal of Cancer, 110(11), 2688-2688 (2014)
Role of MYC-regulated long noncoding RNAs in cell cycle regulation and tumorigenesis.
Kim T, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 107(4), dju505-dju505 (2015)