Merck
SAB4200827
Sigma-Aldrich
抗-兔产生的葡萄球菌α-毒素-过氧化物酶抗体
IgG fraction of antiserum
别名:
α-溶血素 (hly)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
描述
Research area: Microbiome
表单
lyophilized powder
分子量
~33 kDa
种属反应性
Staphylococcus aureus (alpha-Toxin (a-Hemolysin) )
浓度
~4 mg/mL
技术
direct ELISA: 1:2,000-1:4,000 using 1 μg/mL Staphylococcal alpha-Toxin (a-Hemolysin) for coating.
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_01121(3920722)
一般描述
葡萄球菌α-毒素是形成孔的细胞毒素。天然α毒素是水溶性单体,但后来在宿主膜中转化为β-桶形结构。它是34 kDa的蛋白质。N-末端和C-末端参与形成膜结合表位,中央结构域形成膜插入孔形成结构域。
特异性
抗葡萄球菌α-毒素-过氧化物酶抗体可特异性识别葡萄球菌α-毒素(?-溶血素),与葡萄球菌肠毒素A(SEA)、霍乱毒素或假单胞菌外毒素A无交叉反应性
免疫原
金黄色葡萄球菌的纯化毒素
应用
该抗体可用于各种免疫化学技术,包括ELISA
生化/生理作用
葡萄球菌α-毒素在与宿主膜结合中起作用。在较高的浓度下,它使没有受体的细胞变得更具渗透性,因此也对无蛋白的脂质双层具有更高的渗透性。
诊断含义
除非我们的产品目录另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
外形
以冻干粉形式提供。
储存及稳定性
冻干产品在2–8℃下储存。复溶后,若要延长储存时间,请以等分试样储存于-20℃。应避免反复冻融循环。复溶后如需继续使用,可在2-8℃下储存至多一月。稀释的工作溶液在12小时后应当被丢弃。
免责声明
对于美国客户:产品含汞,切勿丢弃于普通垃圾中,请根据当地、州或联邦法规进行处理。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Staphylococcal alpha-toxin, streptolysin-O, and Escherichia coli hemolysin: prototypes of pore-forming bacterial cytolysins
Bhakdi S, et al.
Archives of Microbiology, 165(2), 73-79 (1996)
Role of a disintegrin and metalloprotease 10 in Staphylococcus aureus alpha-hemolysin-mediated cellular injury
Wilke GA and Wardenburg JB
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107(30), 13473-13478 (2010)