分子量
predicted mol wt 10 kDa
物種活性
rat, human, mouse
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TFF3(7033)
免疫原
TFF3抗体通过靶向人TFF3的羧基末端附近的16个氨基酸多肽获得。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
聯結
可以使用阻断肽SBP3500607阻断该抗体的作用。
外觀
以含有0.02%叠氮化钠的PBS形式提供。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。