無性繁殖
12A7D7, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
rat, human, mouse
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PDCD1(5133)
一般說明
程序性死亡-1(PD-1)是一种I型跨膜蛋白,由位于人类染色体2q37.3的基因编码。PD-1属于免疫球蛋白受体超家族。该编码蛋白是一种免疫抑制受体,由活化的T细胞、B细胞和骨髓细胞表达。PD-1的特点是胞外区有个Ig样可变区(IgV)结构域、胞质区有个免疫受体酪氨酸抑制结构域。
免疫原
针对小鼠PD-1末端附近~150个氨基酸的重组蛋白而产生。
生化/生理作用
程序性死亡-1(PD-1)基因对系统性红斑狼疮(SLE)敏感。PD-1的多态性可能参与EOG(上皮性卵巢癌)的生长。它可作为T细胞的负调节剂。它还参与肿瘤细胞介导的免疫逃逸。PD-1和PD-L1(PD-1配体)相互作用可抑制T细胞受体介导的淋巴细胞增殖和细胞因子分泌。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
標靶描述
细胞介导的免疫应答由T淋巴细胞启动,T淋巴细胞本身则由与抗原呈递细胞(APC)上的MHC分子结合的同源肽激活。T细胞的激活通常是自我限制的,因为激活的T细胞能够表达如PD-1(也被称为PDCD-1)等受体,其可介导来自APC的抑制信号。PD-1可以结合两种不同但相关的配体PDL-1和PDL-2。在与这些配体中的任一种结合后,PD-1产生的信号在没有“危险信号”(例如LPS或与细菌或其他病原体相关的其他分子)的情况下可抑制免疫应答的激活。有证据表明PD1缺失小鼠表现出过度活化的免疫系统和自身免疫疾病。与其预测的分子量不同,PD-1通常在SDS-PAGE中表现出更大的分子量迁移。
外觀
以溶于含有0.02%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(约1mg/mL)的形式提供。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
其他客户在看