主要文件
SAB2702251
Sigma-Aldrich
单克隆抗甲型流感病毒NP(核蛋白) 小鼠抗
clone GT778, affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
GT778, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
influenza A virus
浓度
0.27mg/mL
技术
western blot: 1:500-1:3000
同位素/亚型
IgG2a
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
免疫原
甲型流感病毒NP(A/WSN/1933(H1N1))的重组蛋白片段
应用
建议的起始稀释度如下:WB:1:500-1:3000。尚未在其他应用中测试。最佳工作稀释度应由最终用户通过实验确定。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
其他说明
纯化方法:蛋白G亲和纯化的
外形
磷酸盐缓冲液,未加保护剂。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)