克隆
GT134, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
浓度
1mg/mL
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
同位素/亚型
IgG2b
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
免疫原
用于生成该对应于HA标签抗体的免疫原
应用
建议的起始稀释度如下:IP:1:100-1:500,蛋白质印迹:1:1000-1:10000.尚未在其他应用中测试。最佳工作稀释度应由最终用户通过实验确定。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
其他说明
纯化方法:蛋白G亲和纯化的
外形
磷酸盐缓冲液,未加保护剂。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
The DELLA-ABI4-HY5 module integrates light and gibberellin signals to regulate hypocotyl elongation.
Haibo Xiong et al.
Plant communications, 4(5), 100597-100597 (2023-04-02)
Plant growth is coordinately controlled by various environmental and hormonal signals, of which light and gibberellin (GA) signals are two critical factors with opposite effects on hypocotyl elongation. Although interactions between the light and GA signaling pathways have been studied