Merck
H9658
Sigma-Aldrich
单克隆抗-HA 小鼠抗
clone HA-7, ascites fluid
别名:
单克隆抗-HA, HA 抗体-单克隆抗-HA抗体,鼠源, HA 抗体Sigma, Sigma HA抗体, 抗-HA, 抗-流感血凝素
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HA-7, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:20,000 using extracts from 293T (human embryonic kidney) cells expressing a recombinant HA-fusion protein
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
流感病毒血凝素(HA)前体基因编码在片段4上。它编码一个76kDa表面糖蛋白,该蛋白作为三聚体存在于病毒包膜上。
特異性
该抗体可识别HA-标签蛋白的天然和还原变性形式,并且可与 大肠杆菌 或哺乳动物表达的N-末端或C-末端HA-标签融合蛋白发生反应。
免疫原
与人流感病毒血凝素(HA)片段相对应的合成肽,称为HA-标签,与KLH结合
應用
小鼠抗 HA 单克隆抗体抗体可用于 293T 细胞,用于:
  • 人胚肾 293 细胞的免疫沉淀
  • HeLa 细胞免疫印迹
  • 人胚肾 293 细胞的免疫纯化
  • 小鼠胚胎成纤维细胞电子显微镜免疫染色
  • 海马切片的免疫细胞化学
小鼠抗 HA单克隆抗体可用于:
  • 免疫印迹,研究融合蛋白的表达
  • 免疫共沉淀试验
  • 裂解物蛋白的免疫印迹
生化/生理作用
流感病毒血凝素(HA)是禽流感病毒(AIV)疫苗的关键免疫原。活化的HA促进病毒附着在宿主细胞表面的寡糖受体上,并参与内溶酶体室构象改变后融合渗透。H3亚型血凝素(HA)中的226和228个残基在宿主范围限制和受体特异性方面发挥着关键作用。流感病毒血凝素(HA)是1918年流感大流行的罪魁祸首。
血凝素(HA)是流感病毒的表面糖蛋白。Ha是病毒进入宿主细胞表面并与 N-乙酰神经氨酸(Neu5Ac)相互作用的关键。HA与神经氨酸酶(NA)协作,促进病毒进入宿主。HA以三聚体的形式存在,每个单体都有茎跨膜和球状区域。球状区域含有对感染宿主至关重要的碳水化合物侧链。
儲存和穩定性
若连续使用,可在2-8℃下保存长达一个月。
若长期保存,分装冷冻保存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。工作稀释液如果在12个小时内未使用,则应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体体内治疗用途或任何类型的人类或动物应用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Synaptic targeting and functional modulation of GluK1 kainate receptors by the auxiliary neuropilin and tolloid-like (NETO) proteins.
Copits B A, et al.
The Journal of Neuroscience, 31(20), 7334-7340 (2011)
A Hox-Eya-Pax complex regulates early kidney developmental gene expression.
Gong K Q, et al.
Molecular and Cellular Biology, 27(21), 7661-7668 (2007)
Visualization of Alternative Functional Configurations of Influenza Virus Hemagglutinin Facilitates Rapid Selection of Complementing Vaccines in Emergency Situations.
Metwally A and Yousif A
International Journal of Molecular Sciences, 18(4), 766-766 (2017)
Sumoylation of histone deacetylase 1 regulates MyoD signaling during myogenesis
Joung H, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 50(1), e427-e427 (2018)
Receptor binding and pH stability?how influenza A virus hemagglutinin affects host-specific virus infection
Mair CM, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1838(4), 1153-1168 (2014)