Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB2702131
Sigma-Aldrich
抗 EV71 兔抗
别名:
EV71 灭活病毒, 肠道病毒71
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
liquid
种属反应性
EV71
浓度
6.15 mg/mL
技术
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 5000-20000
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
免疫原
肠病毒 71
应用
建议的起始稀释度如下:ELISA:检测依赖性稀释,ICC/IF:1:100-1:1000,IHC-P:1:100-1:1000,WB:1:5000-1:20000。尚未在其他应用中进行测试。最佳工作稀释液应由终端用户通过实验确定。
特点和优势
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外形
0.1M Tris、0.1M 甘氨酸、20% 甘油 (pH7)。加入 0.01% 硫柳汞作为防腐剂。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jing Xie et al.
Virus research, 324, 199038-199038 (2023-01-05)
Enterovirus A71 (EV-A71) is neurotropic and one of the primary enteric pathogens responsible for severe central nervous system infection in infants and young children. Neonatal mice are ideal models for studying the pathogenesis of infection caused by EV-A71. In this