文件
MAB941
Sigma-Aldrich
抗柯萨奇病毒B4抗体,克隆号371-3D-7H-6G
ascites fluid, clone 371-3D-7H-6G, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
371-3D-7H-6G, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2b
運輸包裝
wet ice
特異性
与柯萨奇病毒B4反应。以1:524288滴度中和柯萨奇病毒B4 JVB株。
應用
使用该抗柯萨奇病毒B4抗体检测柯萨奇病毒B4,克隆号371-3D-7H-6G,经验证可用于IF。
建议IFA起始稀释度为1:1000。
用含蛋白质的缓冲液(pH 7.5-8.0)或其他稳定介质稀释。 最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
腹水。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样保存于-20°C下12个月。 应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Persistence of coxsackievirus B4 infection in rhabdomyosarcoma cells for 30 months. Brief report.
G Frisk, M A Lindberg, H Diderholm, H Oiderholm
Archives of Virology null
Evidence for coxsackievirus infection in primary Sjogren's syndrome.
Antigoni Triantafyllopoulou, Nikos Tapinos, Haralampos M Moutsopoulos
Arthritis and Rheumatism null
Jing Dai et al.
Emerging microbes & infections, 12(2), 2261560-2261560 (2023-09-19)
Coxsackievirus B4 (CVB4) has one of the highest proportions of fatal outcomes of other enterovirus serotypes. However, the pathogenesis of severe respiratory disease caused by CVB4 infection remains unclear. In this study, 3 of 42 (7.2%, GZ-R6, GZ-R7 and GZ-R8)