抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
42 kDa
物種活性
horse, mouse, rat, human, guinea pig, bovine, dog, goat, rabbit, sheep
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
登錄號
NM_011577
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TGFB1(21803)
免疫原
合成肽靶向小鼠Tgfb1的中间区域
生化/生理作用
Tgfb1是一种多功能蛋白,可控制多种细胞类型中的增殖、分化和其他功能。多种细胞可合成TGFB1,而且基本上所有细胞都具有该蛋白的特异性受体。它可调节多种其他生长因子的作用,并确定其作用的正向或负向。它在骨骼重塑中起重要作用。它是成骨细胞骨形成的一种有效刺激因子,可引起定型成骨细胞的趋化性、增殖和分化。
序列
合成肽位于以下区域内: SRAELRLQRLKSSVEQHVELYQKYSNNSWRYLGNRLLTPTDTPEWLSFDV
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3