主要文件
ABE75
Sigma-Aldrich
抗-FOXP3抗体
serum, from rabbit
别名:
Forkhead box protein P3, Scurfin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human, rat, mouse
技术
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FOXP3(50943)
mouse ... Foxp3(20371)
rat ... Foxp3(317382)
一般描述
FOXP3(叉头盒蛋白P3)是FOX蛋白家族成员,它被认为是调节性T细胞发育和功能的主要调节剂。 作为转录调节子叉头/翼状螺旋(forkhead/winged-helix)家族的成员,FOXP3据信通过结合DNA来调节表达。编码FOXP3 表达的序列的突变和删除会导致无法表达FOXP3,使得机体无法调节T细胞发育,引起致命的自身免疫性疾病,如 IPEX和 XLAAD。相反,其它研究显示FOXP3在多种癌症细胞系和肿瘤中广泛的高度表达,说明FOXP3涉及防止产生针对恶性肿瘤的免疫力。
免疫原
对应于人 FOXP3的线性肽。
应用
使用在 WB、ICC中验证的抗-FOXP3 抗体(兔多克隆抗体)来检测 FOXP3,也称叉头盒蛋白P3。
免疫细胞化学分析: 一个代表性批次的1:500 稀释液在A431细胞中检测到FOXP3。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
通过蛋白质印迹对HEK293细胞裂解物中的抗体进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在10 µg HEK293 细胞裂解物中检测到FOXP3。
目标描述
观测分子量〜50 kDa
外形
兔多克隆抗血清,含0.5%叠氮化钠。
未纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析说明
对照
HEK293 细胞裂解液
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Ludmila Khailova et al.
Shock (Augusta, Ga.), 40(6), 496-503 (2013-11-19)
Recent clinical trials show Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) administration in critical illness has the potential to reduce nosocomial infections and improve clinical outcome. However, the mechanism(s) of LGG-mediated benefit following illness and injury remain elusive. The aim of this study