Merck
所有图片(8)
主要文件
SAB2102584
Sigma-Aldrich
抗TRPM4 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-TRPM4B, 抗-瞬时受体电位阳离子通道,亚族C,成员4, 抗FLJ20041
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
134 kDa
种属反应性
rat, mouse, human
浓度
0.5 mg - 1 mg/mL
技术
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TRPM4(54795)
免疫原
靶向人TRPM4 N末端区域的合成肽
生化/生理作用
TRPM4是钙激活的非选择性(CAN)阳离子通道,介导膜去极化。尽管它因细胞内Ca2+增加而被激活,但它却不允许Ca2+通过。TRPM4介导单价阳离子(Na+ > K+ > Cs+ > Li+)的转运,导致膜去极化。因此,它在心肌细胞、内嗅皮质神经元、背根和犁鼻神经元、内分泌胰腺细胞、肾上皮细胞、耳蜗毛细胞等中发挥核心作用,通过调节T淋巴细胞活化后的Ca2+振荡参与T细胞活化,这是NFAT依赖性IL2产生所必需的。TRPM4参与脑动脉的肌源性收缩。它控制胰腺β细胞的胰岛素分泌。TRPM4也可参与起搏,或在Ca2+超载的情况下引起不规则的电活动。
序列
位于以下区域内的合成肽: ELLTVYSSEDGSEEFETIVLKALVKACGSSEASAYLDELRLAVAWNRVDI
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)