Key Documents
SAB1306507
Sigma-Aldrich
ANTI-CASA (CENTER) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
Alpha-S1-casein, CASA, CSN1, CSN1S1, Casoxin-D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
21671 Da
物種活性
human
技術
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CSN1S1(1446)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide