一般說明
消光系数: E1% = 21.0 (280 nm)
pI: 9.0
pI: 9.0
應用
来自无花果树乳胶的无花果蛋白酶已被用于:
- 肌腱胶原蛋白的蛋白水解
- 石莼属绿藻的消化
- 研究其激活蛋白酶激活受体 2和 4 诱发皮肤瘙痒的作用
生化/生理作用
无花果蛋白酶可以有效地分解葡萄球菌生物膜,从而使其接触抗生素。
无花果蛋白酶(Ficin)被归类为硫醇蛋白酶。它的活性位点上含有单个反应性半胱氨酸。其活性位点的氨基酸同源性与木瓜蛋白酶相似。无花果蛋白酶将切割Gly、Ser、Thr、Met、Lys、Arg、Tyr、Ala、Asn和Val羧基侧的蛋白质。据报道,显色底物pGlu-Phe-Leu-p-硝基苯胺的 Km 为0.43 mM。无花果蛋白酶可被碘乙酰胺、碘乙酸、N-乙基马来酰亚胺、氯化汞、DFP(二异丙基氟磷酸酯)、TLCK(Na-对甲苯磺酰基-赖氨酸氯甲基酮)和TPCK(N-甲苯磺酰基-L-苯丙氨酸氯甲基酮)抑制。无花果蛋白酶可用于以高得率产生小鼠IgG1的F (ab′)2 片段。
單位定義
在pH 7.0,37°C条件下,一个单位每分钟可产生ΔA280,该活性是在终体积为10 ml的反应体系中对来源于酪蛋白的TCA可溶性产物进行测定(1 cm 光路)。
外觀
冻干粉含有 L-半胱氨酸和微量EDTA
準備報告
该酶可溶于水(10 mg/ml),并产生澄清溶液。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves