分子量
126918 Da
物種活性
human, mouse
技術
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TNKS2(80351)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide