抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
99998 Da
种属反应性
hamster
种属反应性(根据同源性预测)
mouse
技术
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:1000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... LGR5(8549)
一般描述
R-spondin受体增强经典Wnt信号通路,并可作为肠上皮和毛囊的干细胞标志物。结合R-spondin(RSPO1、RSPO2、RSPO3或RSPO4)后,它与磷酸化LRP6和卷曲受体(frizzled )结合,卷曲受体由胞外Wnt受体激活,从而引发经典Wnt信号通路以增加靶基因的表达。与经典G 蛋白偶联受体相比,它不会激活杂三聚体G蛋白以转导信号。参与胚后发育过程中成年肠肝细胞的发育和/或维护。在骨骼肌、胎盘、脊髓和大脑各区域中表达。在结肠和小粘膜干细胞的隐窝基底(base of crypt)中表达。癌前表达不限于隐窝基底。在卵巢、结肠和肝癌中过度表达。
外形
纯化的单克隆抗体是含有0.09%(W/V)叠氮化钠的PBS溶液该抗体通过蛋白A柱以及随后的肽亲和纯化进行纯化。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持