技术
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原序列
AIIHPNAFSTLPSLIKLDLSSNLLSSFPITGLHGLTHLKLTGNHALQSLISSENFPELKVIEMPYAYQCCAFGVCENAYKISNQWNKGDNSSMDDLHKKDAGMFQAQDERDLEDFLLDFEEDLKALHSVQCSPSPGPFKPCEHLLDG
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... LGR5(8549)
一般描述
富含亮氨酸重复序列的G蛋白偶联受体5 (LGR5) 是7次跨膜的G蛋白偶联受体。它属于糖蛋白激素受体家族成员。LGR5存在于内膜层中。LGR5基因位于人染色体12q21.1上。
免疫原
富含亮氨酸重复序列的G蛋白偶联受体5前体重组蛋白表位标记标签(PrEST)
应用
兔抗LGR5抗体可用于:
- 免疫细胞化学
- 免疫组化
- 蛋白印迹
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
富含亮氨酸重复序列的G蛋白偶联受体5 (LGR5) 结合R-spondin并增强Wnt/β-连环蛋白 (Wnt/β-catenin) 信号通路活性。它刺激肿瘤发展和诱导结直肠癌发生发展。Lgr5是多种成人组织的潜在干细胞标志物。它在多种癌症中都有临床病理学意义,包括结肠、胃、肝和食管癌。Lgr5表达增加与卵巢、结肠和肝细胞癌有关。
特点和优势
Prestige抗体® 是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性® 是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST71276
外形
溶于含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的的磷酸盐缓冲盐缓冲液(pH7.2)中
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Lgr5 Does Not Vary Throughout the Menstrual Cycle in Endometriotic Human Eutopic Endometrium
Vallve-Juanico J, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 20(1), 22-22 (2019)
Karim Fekir et al.
Cancer research, 79(8), 1869-1883 (2019-03-07)
Human hepatocellular carcinoma (HCC) heterogeneity promotes recurrence and therapeutic resistance. We recently demonstrated that inflammation favors hepatocyte retrodifferentiation into progenitor cells. Here, we identify the molecular effectors that induce metabolic reprogramming, chemoresistance, and invasiveness of retrodifferentiated HCC stem cells. Spheroid
Laura Bongiovanni et al.
Veterinary sciences, 7(2) (2020-05-14)
Evidence is accumulating that tumour development is driven by cancer stem cells (CSCs). In order to understand the presence and potential contribution of stem cells (SCs) as tumour-initiating cells in canine cutaneous tumours, we selected three putative SC markers (Lgr5
Spatio-temporal expression profile of stem cell-associated gene LGR5 in the intestine during thyroid hormone-dependent metamorphosis in Xenopus laevis
Sun G, et al.
PLoS ONE, 5(10) (2010)
Detecting genetic mosaicism in cultures of human pluripotent stem cells
Baker D, et al.
Stem Cell Reports, 7(5), 998-1012 (2016)
商品
可生成组织和干细胞来源3D脑、胃肠道、肺和癌症肿瘤类器官模型的类器官培养产品。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.