Merck
S9059
Sigma-Aldrich
Streptavidin−Gold 来源于阿维丁链霉菌
~10 nm nominal (colloidal gold), buffered aqueous glycerol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
共軛
gold conjugate
品質等級
形狀
buffered aqueous glycerol solution
濃度
~2.5 A520 units/mL
標稱
~10 nm (colloidal gold)
平均粒徑
8-12 nm (monodisperse)
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
链霉亲和素是由链霉菌产生的一种蛋白质。它和抗生物素蛋白一样有 4 个生物素结合位点。二者已广泛用作免疫化学系统中的探针,与抗体、酶、荧光染料和金偶联。与链霉亲和素 (pI~5-6) 相比,亲和素的碱性较高 (pI~10.5)。亲和素对生物素的结合能力略高于链霉亲和素,但它具有糖基化侧链,这使得印迹技术的背景高于链霉亲和素,后者不是糖蛋白。抗生蛋白链菌素比亲和素易被胍氯离子解离成亚单位。 链霉亲和素 可能与胶体金偶联。
链霉抗生物素蛋白 - 胶体金偶联物结合先前已与生物素缀合的分子,例如一抗。
應用
链霉亲和素-胶体金结合物是链霉亲和素/胶体金-生物素检测系统的组分,用于免疫印迹、光学显微镜和免疫电子显微镜应用。常用于包埋后免疫细胞化学。
用于检测生物素化化合物。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.2) 混悬液,含有 1%BSA、20% 甘油和 15 mM 叠氮化钠
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
John S Mitchell et al.
Analytical biochemistry, 343(1), 125-135 (2005-06-14)
Surface plasmon resonance (SPR) biosensor formats using gold nanoparticle or protein signal amplification for the sensitive assay of small molecules were developed using progesterone as a model compound. Progesterone was immobilized to a dextran surface in the Biacore biosensor through