Merck
53134
Sigma-Aldrich
Streptavidin−Gold 来源于阿维丁链霉菌
20 nm particle size
别名:
Streptavidin Gold conjugate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51102829
NACRES:
NA.25
應用
用于检测生物素化化合物。
外觀
in 50 mM potassium phosphate, 75 mM NaCl buffer, pH 7.4 with 20% glycerol
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves