About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H12N4Na4O14S4
CAS号:
分子量:
776.57
Beilstein:
1900148
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
推荐产品
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2S([O-])(=O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4S([O-])(=O)=O)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O14S4.4Na/c27-21-18-11(9-16(43(35,36)37)19(21)25-23-12-5-1-3-7-14(12)41(29,30)31)10-17(44(38,39)40)20(22(18)28)26-24-13-6-2-4-8-15(13)42(32,33)34;;;;/h1-10,27-28H,(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37)(H,38,39,40);;;;/q;4*+1/p-4/b25-23+,26-24+;;;;
InChI key
FCMRBZBGGXLKBC-KBJWUIGUSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Sodium content on label.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3