主要文件
S3077
Sigma-Aldrich
3dGRO® 球状体培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
包裝
pkg of 250 mL (basal medium)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
癌症干细胞(CSC)被定义为肿瘤内的一小部分细胞,具有自我更新的能力,并且经常在化学疗法治疗后驱动肿瘤的进展和复发。因此,针对CSC的特定疗法的开发有望改善癌症患者的生存和生活质量,特别是对于患有转移性疾病的患者。
传统上,癌症干细胞已从癌细胞系和肿瘤活组织检查中分离,并可使用三维细胞培养物在含有不确定血清的培养基中生长。使用这些不确定的培养条件会导致实验变异性和次优细胞的生长。
3dGRO® 球体培养基是一种新的化学成分确定和无血清的癌症干细胞培养基,其支持CSC在3D球状细胞培养中的扩增。该培养基支持癌细胞系的连续传代,从而实现CSC群体的整体富集。
特點和優勢
  • 化学成分确定的无血清配方。
  • 高肿瘤球形成效率。
  • 允许扩展的连续肿瘤球传代(>10)。
  • 已被证明可从众多癌细胞系中富集CSC。
儲存和穩定性
收到后,基础培养基可以在4°C下储存,补充剂小瓶可以在-20°C稳定储存,直到有效期为止。
在首次使用之前,应将补充小瓶的全部内容物添加至基础培养基中。添加补充剂后,完全培养基的保质期为6周,储存在4°C。建议每次使用时等分并预热所需量的完全培养基,并继续将剩余部分储存在4°C 。
其他說明
经3dGRO®球体培养基测试的细胞系:
MCF-7、A-431、Panc-1、LNCaP、HT-29、A-549、U-87 MG、HT1080、E006AA
法律資訊
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D细胞培养概述。了解2D与3D细胞培养的对比结果,3D细胞培养的优势以及可用于开发3D细胞模型的技术
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
查看所有结果
实验方案
制备3D癌症干细胞球状体的分步肿瘤成球实验方案
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.