一般說明
StabilZyme® HRP 偶联物稳定剂对溶液中的辣根过氧化物酶(HRP)偶联物有特异性。
應用
StabilZyme HRP 结合物稳定剂已用于疫苗抗体检测的流式细胞术试验。
生化/生理作用
StabilZyme® HRP 偶联物稳定剂保护催化活性并保持偶联物的抗体或蛋白质-抗原部分的构象。
特點和優勢
StabilZyme® HRP 偶联物稳定剂具有以下特点:
- 可轻松整合到几乎所有检测工艺中
- 偶联物可直接添加到稳定剂溶液中,然后立即储存和使用
- 还是一种良好的稀释剂,通常可以降低背景噪音并增加信号以提高信噪比
法律資訊
StabilZyme is a registered trademark of SurModics, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Jerry W Pickering et al.
Clinical and diagnostic laboratory immunology, 9(4), 872-876 (2002-07-03)
We developed a multiplexed indirect immunofluorescence assay for antibodies to Haemophilus influenza type b (Hib) polysaccharide and the toxoids of Clostridium tetani (Tet) and Corynebacterium diphtheriae (Dip) based on the Luminex multiple-analyte profiling system. A pooled serum standard was calibrated