推荐产品
用途
sufficient for 4 96-well plate purifications
质量
4 x 96 well plate
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技术
RNA purification: suitable
环保替代产品分类
储存温度
15-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
GenElute 96孔总RNA纯化试剂盒可从细胞和组织中高通量纯化总RNA。该试剂盒具有硅胶膜技术的优势,无需使用诸如苯酚和氯仿等有害的化学成分。
Sigma Life Science致力于为您提供符合一项或多项绿色化学十二条原则 (The 12 Principles of Greener Chemistry),更环保的替代产品。相对于使用苯酚和氯仿进行DNA提取的标准方法,本产品符合固有安全化学原则(Inherently Safer Chemistry)。
应用
纯化的总RNA可直接用于任何酶促下游应用。
特点和优势
- 独特的反应板设计降低了交叉污染风险
- RNA可以应用于任何类型的下游酶促反应
- 可真空或离心分离处理
- 适于手动和自动化处理
原理
Sigma的GenElute 96孔总RNA纯化试剂盒为从细胞和组织中分离总RNA提供了一种简单、方便的方法。细胞和组织在含有大量离液盐的溶液中裂解,以确保存在于几乎所有生物材料中的RNases失活。加入洗涤缓冲液可为RNA吸附到硅胶模上创造出必要的结合条件。可能结合在硅胶模上的DNA污染物直接通过不含RNase的DNase去除。剩余的盐,蛋白质和其他细胞残渣通过洗涤步骤去除。最后一步是用试剂盒中提供的不含RNAase的水中洗脱纯化的RNA。
其他说明
应用说明:
纯化方法:硅胶膜技术
兼容于手动或自动,真空或离心处理。
高效回收 > 200 nt
通常得率20 μg (2 x 106 HeLa细胞),
20 μg (20 mg小鼠肝脏)
典型浓度 50–200 ng/μL
洗脱体积 50–130 μL
准备时间 70 min/plate
结合容量 100 μg
RNA 28S/18S 比率约为2.1
A260/A280 1.90–2.10
通常RIN (RNA > 9 (cells)
integrity number) ≥ 7 (tissue)
适用于:
< 107 培养的细胞(离心)
< 30 mg 组织(离心)
唾液
相关产品:
产品 # 相关产品 #
RTN9604 RTN9602
RTN9602 RTN9604
纯化方法:硅胶膜技术
兼容于手动或自动,真空或离心处理。
高效回收 > 200 nt
通常得率20 μg (2 x 106 HeLa细胞),
20 μg (20 mg小鼠肝脏)
典型浓度 50–200 ng/μL
洗脱体积 50–130 μL
准备时间 70 min/plate
结合容量 100 μg
RNA 28S/18S 比率约为2.1
A260/A280 1.90–2.10
通常RIN (RNA > 9 (cells)
适用于:
< 107 培养的细胞(离心)
< 30 mg 组织(离心)
唾液
相关产品:
产品 # 相关产品 #
RTN9604 RTN9602
RTN9602 RTN9604
法律信息
GenElute 是Sigma-Aldrich Co. LLC公司的注册商标
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- RNA Lysis Solution 125 mL
- RNA Wash Buffer 1 360 mL
- RNA Wash Buffer 2, Concentrate 2 x 90
- RNA Wash Buffer 3, Concentrate 2 x 54
- Reaction Buffer for rDNase 4 x 20
- rDNase, RNase-free 8 vial(s)
- RNase-free Water 2 x 54
- RNA Binding Plates, blue ring 4 ea
- Collection Tubes, 1.5 mL 16 ea
- Wash Plates 4 ea
- Square-well Blocks 6 ea
- Elution Plate, U-Bottom 4 ea
- Round-well Blocks Low 4 ea
查看所有结果 (13)
自备
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
其他客户在看
商品
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。