主要文件
RFA453011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
特点
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor (microtubes)
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022637100 (NA)
Eppendorf® 5804726006 (EU)
参数
20,800 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)